Tisk…
1,1-Cyclobutanedimethanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR312194-1G OR312194-5G OR312194-10G
APOSOR312194-1GEA 2490 CZK
APOSOR312194-1G APOSOR312194-5G APOSOR312194-10G
1,1-Cyclobutanedimethanol 95%
1,1-Cyclobutanedimethanol
Vzorec: C₆H₁₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00463706
CAS číslo: 4415-73-0