Tisk…
4-N-Boc-amino-4-carboxytetrahydropyran 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-((tert-Butoxycarbonyl)amino)tetrahydro-2H-pyran-4-carboxylic acid
OR312142-1G OR312142-5G
APOSOR312142-1GEA 2150 CZK
APOSOR312142-1G APOSOR312142-5G
4-N-Boc-amino-4-carboxytetrahydropyran 97%
4-N-Boc-amino-4-carboxytetrahydropyran
Vzorec: C₁₁H₁₉NO₅
MW: 245,275 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02683136
CAS číslo: 172843-97-9