Tisk…
3-Aminomethyl-3-[bis(phenylmethyl)amino]oxetane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR312140-10G OR312140-1G OR312140-5G
APOSOR312140-10GEA 14060 CZK
APOSOR312140-10G APOSOR312140-1G APOSOR312140-5G
3-Aminomethyl-3-[bis(phenylmethyl)amino]oxetane 97%
3-Aminomethyl-3-[bis(phenylmethyl)amino]oxetane
Vzorec: C₁₈H₂₂N₂O
MW: 282.39 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19443904
CAS číslo: 1021392-84-6