Tisk…
Boc-1-aminocyclohexane-1-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR312136-5G OR312136-100G OR312136-25G
APOSOR312136-5GEA 4770 CZK
APOSOR312136-5G APOSOR312136-100G APOSOR312136-25G
Boc-1-aminocyclohexane-1-carboxylic acid
Boc-1-aminocyclohexane-1-carboxylic acid
Vzorec: C₁₂H₂₁NO₄
MW: 243,31 g/mol
Bod tání: 177 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00273427
CAS číslo: 115951-16-1