Tisk…
3-(Methoxycarbonyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR312112-1G OR312112-5G
APOSOR312112-1GEA 2360 CZK
APOSOR312112-1G APOSOR312112-5G
3-(Methoxycarbonyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
3-(Methoxycarbonyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Vzorec: C₈H₁₀O₄
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD20638314
CAS číslo: 83249-10-9