Tisk…
Bicyclo[1.1.1]pentan-1-amine hydrochloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR312073-100MG OR312073-1G OR312073-250MG
APOSOR312073-100MGEA 622 CZK
APOSOR312073-100MG APOSOR312073-1G APOSOR312073-250MG
Bicyclo[1.1.1]pentan-1-amine hydrochloride 95%
Bicyclo[1.1.1]pentan-1-amine hydrochloride
Vzorec: C₅H₉N·HCl
Bod tání: 256…261 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19204065
CAS číslo: 22287-35-0