Tisk…
Cyclobutylacetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR312055-1G OR312055-5G
APOSOR312055-1GEA 2980 CZK
APOSOR312055-1G APOSOR312055-5G
Cyclobutylacetic acid
Cyclobutylacetic acid
Vzorec: C₆H₁₀O₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06411067
CAS číslo: 6540-33-6