Tisk…
tert-Butyl-3-(2-hydroxyethyl)azetidine-1-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: tert-Butyl 3-(2-hydroxyethyl)azetidine-1-carboxylate
OR312044-1G OR312044-250MG
APOSOR312044-1GEA 2980 CZK
APOSOR312044-1G APOSOR312044-250MG
tert-Butyl-3-(2-hydroxyethyl)azetidine-1-carboxylate
tert-Butyl-3-(2-hydroxyethyl)azetidine-1-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₁₉NO₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD17015912
CAS číslo: 152537-03-6