3-Ethynyloxetan-3-ol
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR312013-1G
OR312013-250MG
APOSOR312013-1GEA
4730
CZK
APOSOR312013-1G
APOSOR312013-250MG
3-Ethynyloxetan-3-ol
3-Ethynyloxetan-3-ol
Vzorec:
C₅H₆O₂ Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD20444449 CAS číslo: 1352492-38-6 |