Tisk…
3,3-Dimethoxyoxetane
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR312003-1G OR312003-500MG OR312003-5G
APOSOR312003-1GEA 10520 CZK
APOSOR312003-1G APOSOR312003-500MG APOSOR312003-5G
3,3-Dimethoxyoxetane
3,3-Dimethoxyoxetane
Vzorec: C₅H₁₀O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12545828
CAS číslo: 922500-97-8