Tisk…
2,6-Diazaspiro[3.3]heptane-2-carboxylic acid tert-butyl ester hemioxalate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR312002-1G OR312002-5G
APOSOR312002-1GEA 1660 CZK
APOSOR312002-1G APOSOR312002-5G
2,6-Diazaspiro[3.3]heptane-2-carboxylic acid tert-butyl ester hemioxalate 97%
2,6-Diazaspiro[3.3]heptane-2-carboxylic acid tert-butyl ester hemioxalate
Vzorec: C₂₂H₃₈N₄O₈
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD12404932
CAS číslo: 1041026-71-4