Tisk…
3'-Chloro-2-chloroacetanilide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR3114-1G OR3114-5G
APOSOR3114-1GEA 1040 CZK
APOSOR3114-1G APOSOR3114-5G
3'-Chloro-2-chloroacetanilide
3'-Chloro-2-chloroacetanilide
Vzorec: C₈H₇Cl₂NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00018896
CAS číslo: 2564-05-8