Tisk…
2,2'-Dichloroacetanilide
Dodavatel: Apollo Scientific
OR3113-10G OR3113-5G
APOSOR3113-10GEA 3190 CZK
APOSOR3113-10G APOSOR3113-5G
2,2'-Dichloroacetanilide
2,2'-Dichloroacetanilide
Vzorec: C₈H₇Cl₂NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00032560
CAS číslo: 3289-76-7