Tisk…
Methyl-4-mercaptobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl4-mercaptobenzoate
OR311187-250MG OR311187-500MG
APOSOR311187-250MGEA 5590 CZK
APOSOR311187-250MG APOSOR311187-500MG
Methyl-4-mercaptobenzoate
Methyl-4-mercaptobenzoate
Vzorec: C₈H₈O₂S
MW: 168,22 g/mol
Bod tání: 33…36 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01863423
CAS číslo: 6302-65-4