Tisk…
N-(5-Bromo-2-pyridyl)thiourea
Dodavatel: Apollo Scientific
OR311004-1G OR311004-5G
APOSOR311004-1GEA 3610 CZK
APOSOR311004-1G APOSOR311004-5G
N-(5-Bromo-2-pyridyl)thiourea
N-(5-Bromo-2-pyridyl)thiourea
Vzorec: C₆H₆BrN₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD15525454
CAS číslo: 31430-38-3