Tisk…
1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolin-6-ol hydrobrimide
Dodavatel: Apollo Scientific
OR310940-1G OR310940-500MG
APOSOR310940-1GEA 9560 CZK
APOSOR310940-1G APOSOR310940-500MG
1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolin-6-ol hydrobrimide
1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolin-6-ol hydrobrimide
Vzorec: C₉H₁₂BrNO
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 59839-23-5