Tisk…
5-Bromoindan-2-ylamine hydrobromide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR310934-1G
APOSOR310934-1GEA 7670 CZK
APOSOR310934-1G
5-Bromoindan-2-ylamine hydrobromide
5-Bromoindan-2-ylamine hydrobromide
Vzorec: C₉H₁₁Br₂N
Storage Temperature: Refrigerator
CAS číslo: 321352-52-7