Tisk…

6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR310932-1G OR310932-500MG
APOSOR310932-1GEA 4570 CZK
APOSOR310932-1G APOSOR310932-500MG
6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Vzorec: C₁₀H₁₄ClNO
Bod tání: 233…236 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01717328
CAS číslo: 57196-62-0

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR