Tisk…
tert-Butyl-2-chloro-7,8-dihydro-1,6-naphthyridine-6(5H)-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: tert-Butyl 2-chloro-7,8-dihydro-1,6-naphthyridine-6(5H)-carboxylate
OR310926-1G
APOSOR310926-1GEA 2280 CZK
APOSOR310926-1G
tert-Butyl-2-chloro-7,8-dihydro-1,6-naphthyridine-6(5H)-carboxylate 95%
tert-Butyl-2-chloro-7,8-dihydro-1,6-naphthyridine-6(5H)-carboxylate
Vzorec: C₁₃H₁₇ClN₂O₂
MW: 268,75 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10565958
CAS číslo: 1151665-15-4