2-Amino-4-methoxybenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR310903-1G
OR310903-500MG
APOSOR310903-1GEA
25460
CZK
APOSOR310903-1G
APOSOR310903-500MG
2-Amino-4-methoxybenzaldehyde
2-Amino-4-methoxybenzaldehyde
Vzorec:
C₈H₉NO₂ Bod tání: 95…96 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09907934 CAS číslo: 59236-36-1 |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)