7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-2,4-diol
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR3109-1G
OR3109-5G
OR3109-25G
APOSOR3109-1GEA
827
CZK
APOSOR3109-1G
APOSOR3109-5G
APOSOR3109-25G
7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-2,4-diol
7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-2,4-diol
Vzorec:
C₆H₅N₃O₂ Bod tání: >350 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03092515 CAS číslo: 39929-79-8 |