Tisk…
6-Bromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR310898-25G OR310898-100G
APOSOR310898-25GEA 3110 CZK
APOSOR310898-25G APOSOR310898-100G
6-Bromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
6-Bromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
Vzorec: C₆H₅BrN₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11656619
CAS číslo: 947248-68-2