Tisk…
5-Bromo-7-methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Amino-7-bromo-9-methyl-7-deazapurine
OR310814-1G OR310814-250MG
APOSOR310814-1GEA 4140 CZK
APOSOR310814-1G APOSOR310814-250MG
5-Bromo-7-methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine
5-Bromo-7-methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine
Vzorec: C₇H₇BrN₄
Bod tání: 169…198 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20486185
CAS číslo: 1337532-51-0