Tisk…
Methyl-2-amino-3-hydroxybenzoate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 2-amino-3-hydroxybenzoate
OR310800-5G
APOSOR310800-5GEA 4570 CZK
APOSOR310800-5G
Methyl-2-amino-3-hydroxybenzoate 98%
Methyl-2-amino-3-hydroxybenzoate
Vzorec: C₈H₉NO₃
MW: 167,17 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01675233
CAS číslo: 17672-21-8