Tisk…
2-Iodoxybenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR3108-100G OR3108-1G OR3108-25G
APOSOR3108-100GEA 5720 CZK
APOSOR3108-100G APOSOR3108-1G APOSOR3108-25G
2-Iodoxybenzoic acid
2-Iodoxybenzoic acid
Vzorec: C₇H₅IO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02912492
CAS číslo: 61717-82-6
UN: 1759
ADR: 8,II