Tisk…
5-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Chloro-6-azaindole
OR310792-5G
APOSOR310792-5GEA 2150 CZK
APOSOR310792-5G
5-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
5-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Vzorec: C₇H₅ClN₂
MW: 152,5800 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09907859
CAS číslo: 131084-55-4