Tisk…
5-(Chloromethyl)-3-(3-thienyl)-1,2,4-oxadiazole
Dodavatel: Apollo Scientific
OR310756-1G OR310756-5G
APOSOR310756-1GEA 8440 CZK
APOSOR310756-1G APOSOR310756-5G
5-(Chloromethyl)-3-(3-thienyl)-1,2,4-oxadiazole
5-(Chloromethyl)-3-(3-thienyl)-1,2,4-oxadiazole
Vzorec: C₇H₅ClN₂OS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07343884
CAS číslo: 869709-84-2
UN: 3261
ADR: 8,III