Tisk…
L-Prolinamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: H-Pro-NH₂, (S)-2-Pyrrolidinecarboxamide, H-Pro-NH2
OR3107-5G OR3107-25G
APOSOR3107-5GEA 1450 CZK
APOSOR3107-5G APOSOR3107-25G
L-Prolinamide 97%
L-Prolinamide
Vzorec: C₅H₁₀N₂O
Bod tání: 95…97 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005253
CAS číslo: 7531-52-4
EINECS: 231-397-0