Tisk…
6-(4-Nitrophenyl)imidazo[2,1-b][1,3]thiazole
Dodavatel: Apollo Scientific
OR310658-1G OR310658-5G
APOSOR310658-1GEA 7670 CZK
APOSOR310658-1G APOSOR310658-5G
6-(4-Nitrophenyl)imidazo[2,1-b][1,3]thiazole
6-(4-Nitrophenyl)imidazo[2,1-b][1,3]thiazole
Vzorec: C₁₁H₇N₃O₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00113357
CAS číslo: 7120-14-1