Tisk…

4-Cyanobenzamide 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR310641-5G OR310641-25G
APOSOR310641-5GEA 2730 CZK
APOSOR310641-5G APOSOR310641-25G
4-Cyanobenzamide 98%
4-Cyanobenzamide
Vzorec: C₈H₆N₂O
Bod tání: 225…228 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017133
CAS číslo: 3034-34-2

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR