Tisk…
4,4'-Biphenyldicarbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4,4'-Dicyanobiphenyl, 4,4'-Dibenzonitrile, [1,1'-Biphenyl]-4,4'-dicarbonitrile, 4,4'-Bibenzonitrile
OR310636-1G OR310636-25G OR310636-5G
APOSOR310636-1GEA 1080 CZK
APOSOR310636-1G APOSOR310636-25G APOSOR310636-5G
4,4'-Biphenyldicarbonitrile
4,4'-Biphenyldicarbonitrile
Vzorec: C₁₄H₈N₂
Bod tání: 236…240 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013805
CAS číslo: 1591-30-6