Tisk…
3,5-Dibromo-4-picoline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR310632-100G OR310632-25G OR310632-5G
APOSOR310632-100GEA 3060 CZK
APOSOR310632-100G APOSOR310632-25G APOSOR310632-5G
3,5-Dibromo-4-picoline
3,5-Dibromo-4-picoline
Vzorec: C₆H₅Br₂N
Bod tání: 104…107 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00128859
CAS číslo: 3430-23-7