Tisk…
5,5'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5,5'-Dimethyl-2,2'-bipyridine, Abametapir, 6,6'-Bi-3-picoline
OR31053-5G OR31053-10G OR31053-25G
APOSOR31053-5GEA 744 CZK
APOSOR31053-5G APOSOR31053-10G APOSOR31053-25G
5,5'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl
5,5'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl
Vzorec: C₁₂H₁₂N₂
Bod tání: 114…117 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01740554
CAS číslo: 1762-34-1