Tisk…
N-Boc-3-ethylpiperazine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Ethylpiperazine, N1-BOC protected, N-Boc-3-Ethylpiperazine
OR3105-1G OR3105-5G
APOSOR3105-1GEA 2610 CZK
APOSOR3105-1G APOSOR3105-5G
N-Boc-3-ethylpiperazine
N-Boc-3-ethylpiperazine
Vzorec: C₁₁H₂₂N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07367735
CAS číslo: 438049-35-5