Tisk…
1,3-Diethynylbenzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR31042-1G OR31042-25G OR31042-5G
APOSOR31042-1GEA 662 CZK
APOSOR31042-1G APOSOR31042-25G APOSOR31042-5G
1,3-Diethynylbenzene 97%
1,3-Diethynylbenzene
Vzorec: C₁₀H₆
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041686
CAS číslo: 1785-61-1