Tisk…
tert-Butyl 2-phenylpiperazine-1-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Phenylpiperazine, N1-BOC protected, 1-Boc-2-phenylpiperazine, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-phenylpiperazine, 2-Methyl-2-propanyl 2-phenyl-1-piperazinecarboxylate
OR3104-1G OR3104-250MG OR3104-100MG
APOSOR3104-1GEA 6450 CZK
APOSOR3104-1G APOSOR3104-250MG APOSOR3104-100MG
tert-Butyl 2-phenylpiperazine-1-carboxylate
tert-Butyl 2-phenylpiperazine-1-carboxylate
Vzorec: C₁₅H₂₂N₂O₂
MW: 262,35 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07367734
CAS číslo: 886766-60-5