Tisk…
2-Vinylbenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR31038-1G OR31038-5G OR31038-10G
APOSOR31038-1GEA 1990 CZK
APOSOR31038-1G APOSOR31038-5G APOSOR31038-10G
2-Vinylbenzoic acid
2-Vinylbenzoic acid
Vzorec: C₉H₈O₂
MW: 148.16 g/mol
Bod tání: 94 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02066273
CAS číslo: 27326-43-8