Tisk…
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octanebis(sulphur dioxide)adduct 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR310371-1G OR310371-5G
APOSOR310371-1GEA 622 CZK
APOSOR310371-1G APOSOR310371-5G
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octanebis(sulphur dioxide)adduct 97%
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octanebis(sulphur dioxide)adduct
Vzorec: C₆H₁₂N₂O₄S₂
Bod tání: 168…172 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD22377802
CAS číslo: 119752-83-9
UN: 1325
ADR: 4.1,II