Tisk…
2-Chloropyrimidine-5-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR310354-1G OR310354-25G OR310354-5G
APOSOR310354-1GEA 1910 CZK
APOSOR310354-1G APOSOR310354-25G APOSOR310354-5G
2-Chloropyrimidine-5-carbonitrile
2-Chloropyrimidine-5-carbonitrile
Vzorec: C₅H₂ClN₃
Bod tání: 140…142 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10697145
CAS číslo: 1753-50-0