Tisk…
2,5-Dichloro-2,5-dimethylhexane 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR310336-100G
APOSOR310336-100GEA 3230 CZK
APOSOR310336-100G
2,5-Dichloro-2,5-dimethylhexane 98%
2,5-Dichloro-2,5-dimethylhexane
Vzorec: C₈H₁₆Cl₂
Bod varu: 180 °C
Bod tání: 68 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00126854
CAS číslo: 6223-78-5