Tisk…
3-Chloro-2,2-bis(chloromethyl)propanoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR310319-1G OR310319-500MG
APOSOR310319-1GEA 9560 CZK
APOSOR310319-1G APOSOR310319-500MG
3-Chloro-2,2-bis(chloromethyl)propanoic acid
3-Chloro-2,2-bis(chloromethyl)propanoic acid
Vzorec: C5H7Cl3O2
MW: 205,4700 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00021685
CAS číslo: 17831-70-8