Tisk…
2,7-Dibromo-9,9-dipropylfluorene
Dodavatel: Apollo Scientific
OR310318-1G OR310318-5G
APOSOR310318-1GEA 5130 CZK
APOSOR310318-1G APOSOR310318-5G
2,7-Dibromo-9,9-dipropylfluorene
2,7-Dibromo-9,9-dipropylfluorene
Vzorec: C₁₉H₂₀Br₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12024280
CAS číslo: 157771-56-7