Tisk…
4-Cyano-3-pyridineboronic acid pinacol ester
Dodavatel: Apollo Scientific
OR310221-1G OR310221-250MG OR310221-5G
APOSOR310221-1GEA 6190 CZK
APOSOR310221-1G APOSOR310221-250MG APOSOR310221-5G
4-Cyano-3-pyridineboronic acid pinacol ester
4-Cyano-3-pyridineboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₂H₁₅BN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08458478
CAS číslo: 878194-91-3