Tisk…
5-Bromo-1,4-benzodioxane 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR310217-1G OR310217-5G
APOSOR310217-1GEA 3610 CZK
APOSOR310217-1G APOSOR310217-5G
5-Bromo-1,4-benzodioxane 96%
5-Bromo-1,4-benzodioxane
Vzorec: C₈H₇BrO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03095029
CAS číslo: 58328-39-5