Tisk…
8-Bromo-6-methoxy-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR310191-1G OR310191-500MG
APOSOR310191-1GEA 25460 CZK
APOSOR310191-1G APOSOR310191-500MG
8-Bromo-6-methoxy-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
8-Bromo-6-methoxy-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Vzorec: C₉H₁₀BrNO₂
Bod tání: 56…58 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22126122
CAS číslo: 1373348-94-7