Tisk…
Methyl 5-cyano-2-hydroxybenzenecarboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 5-cyano-2-hydroxybenzoate
OR31017-1G OR31017-250MG
APOSOR31017-1GEA 2360 CZK
APOSOR31017-1G APOSOR31017-250MG
Methyl 5-cyano-2-hydroxybenzenecarboxylate
Methyl-5-cyano-2-hydroxybenzenecarboxylate
Vzorec: C₉H₇NO₃
MW: 177.16 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00800949
CAS číslo: 84437-12-7