Tisk…
3-Iodo-5-methylpyridin-2-ol
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Hydroxy-3-iodo-5-methylpyridine
OR310163-1G
APOSOR310163-1GEA 1820 CZK
APOSOR310163-1G
3-Iodo-5-methylpyridin-2-ol
3-Iodo-5-methylpyridin-2-ol
Vzorec: C₆H₆INO
MW: 235,03 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09037469
CAS číslo: 313678-93-2