Tisk…
2,5-Dichlorothiophene-3-boronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (2,5-Dichlorothiophen-3-yl)boronic acid
OR310159-1G OR310159-250MG OR310159-5G
APOSOR310159-1GEA 6020 CZK
APOSOR310159-1G APOSOR310159-250MG APOSOR310159-5G
2,5-Dichlorothiophene-3-boronic acid
2,5-Dichlorothiophene-3-boronic acid
Vzorec: C₄H₃BCl₂O₂S
MW: 196.85 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09837622
CAS číslo: 177735-28-3