Tisk…
2-Amino-5-iodo-4,6-dimethylpyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Iodo-4,6-dimethylpyridin-2-amine
OR310150-1G
APOSOR310150-1GEA 5860 CZK
APOSOR310150-1G
2-Amino-5-iodo-4,6-dimethylpyridine 95%
2-Amino-5-iodo-4,6-dimethylpyridine
Vzorec: C₇H₉IN₂
MW: 248,07 g/mol
Bod tání: 164…166 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06798226
CAS číslo: 885952-12-5