Tisk…
Methyl (2S)-1-(3,3-dimethyl-2-oxopentanoyl)pyrrolidine-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR310146-1G OR310146-500MG
APOSOR310146-1GEA 3440 CZK
APOSOR310146-1G APOSOR310146-500MG
Methyl (2S)-1-(3,3-dimethyl-2-oxopentanoyl)pyrrolidine-2-carboxylate
Methyl (2S)-1-(3,3-dimethyl-2-oxopentanoyl)pyrrolidine-2-carboxylate
Vzorec: C₁₃H₂₁NO₄
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02179273
CAS číslo: 186268-77-9